Learn More
Thermo Scientific™ Lector de códigos de barras 2D de tubo único VisionMate™ ST
Escanee códigos de barras 2D individuales al instante en su software de seguimiento u otra aplicación con este lector de códigos de barras que se conecta a través de un puerto USB.
Marca: Thermo Scientific™ 3125
1950.43 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Descripción
Escanee tubos con código de barras 2D prácticamente en cualquier aplicación con el lector de códigos de barras 2D de tubo único Thermo Scientific™ VisionMate™ ST. Conecte la unidad en un puerto USB disponible y deje que la unidad se instale automáticamente. Sostenga un tubo de almacenamiento Thermo Scientific™ con código de barras 2D sobre la ventana de escaneado para descodificar el código de barras de forma instantánea.
- Tiempo de lectura instantáneo
- Fácil instalación y uso
- Para la recuperación individual de muestras
- Exportación mediante archivo de variables separado por comas, Microsoft™ Excel™, XML, puerto COM, ODBC o toma TCP
Especificaciones
Lector de códigos de barras 2D VisionMate ST | |
1/paquete, 1/caja | |
USB |
Archivo de variables separadas por comas, Microsoft™ Excel™ | |
Lector de códigos de barras |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.