Learn More
Mutexil™ Kit para visitas
Descripción
Conjunto completo para visitas:
- 1 bata de laboratorio de polietileno 1
- capelán redondo
- Una mascarilla de pliegues de papel
- Un par de zapatos de seguridad CPE
- Servicios sanitarios, alimentarios, industriales, catering y servicios T
- Conjuntos de comandos mínimos 20
Especificaciones
Especificaciones
Color | Blanco |
Tipo de producto | Visitor Kit |