Learn More
PAL International™ Batas de laboratorio para visitantes blancas con cierre de botones
Click to view available options
Tamaño:
Medio
L
2XL
Descripción
- Fabricadas con polipropileno suave pero duradero
- Fuertes y cómodas.
- Puños abiertos
- Sin bolsillos
- Embolsadas individualmente para cada visitante
- Apto para alimentos
- Disponible solo en blanco
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
Tamaño | Medio |
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | A presión |
Estilo de manguito | Abierto |
Desechables | Sí |
N.º de bolsillos | Ninguno |
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en entornos alimentarios |