Learn More
Novus Biologicals™ Vismodegib Hedgehog inhibitor
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
Descripción
- Purity:>98% (HPLC); NMR (conforms)
- Molecular Weight: 421.3
- PubChem ID:24776445
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 879085-55-9 |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Fuente de dadores | Synthetic |
| Cantidad | 5 mg |