Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de valoración de alta sensibilidad de la dureza del carbonato HE Visocolor™
Marca:  Macherey-Nagel™ 915003
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Código de producto. 10109170
  • 55.45€ / 1 test
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Especificaciones
1 unidad
De 10 a 350 mg/l de CaCO3
200 pruebas con una dureza del carbonato media de 10 °d o 4 mmol/l de H
Kit de valoración de alta sensibilidad de la dureza del carbonato HE
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • VISOCOLOR HE Carbonate alkalinity C 20
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol