Learn More
Macherey Nagel Visocolor™ HE Total Hardness H2
Suitable for titrimetric determination of total hardness in water.
Marca: Macherey Nagel 915002
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Descripción
- Complexometric titration in accordance with DIN 38406 E3 and DIN 38409 H6.
- Copper(II) ions can delay or (in higher concentrations) even block the color change of the indicator. For this reason allow enough water to run through copper pipes prior to sampling.
- The total hardness of water is based on its content of alkaline earth ions (calcium and magnesium ions).
- This content depends on the geological conditions the water encounters during its course and may vary widely.
- Knowledge of the total hardness is important for the use of water in industrial as well as municipal applications, e.g., in the household as wash water or as boiler feed water in industry.
Especificaciones
Ca2+ | |
Not seawater suitable | |
0.05 – 2.00 °d or 0.01 – 0.36 mmol/L Ca2+1 gradation mark = 0.05 °d or 0.01 mmol/L Ca2+ |
DIN 38406 E3 and DIN 38409 H6 | |
200 Determinations | |
Complexometric titration |
Seguridad y manipulación
- VISOCOLOR HE Total Hardness H 2
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol (denatured with MEK, acc. 3199/93/EC), triethanolamine