Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de valoración de alta sensibilidad de dureza total HE Visocolor™
Marca: Macherey-Nagel™ 915005
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Especificaciones
1 unidad | |
10 a 360 mg/l de CaCO3 | |
100 pruebas con una dureza media de 10 °d | |
Kit de valoración de alta sensibilidad de dureza total HE |
Seguridad y manipulación
- VISOCOLOR HE Total Hardness H 20 F
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: triethanolamine, ethanol