Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de análisis de agua Visocolor™
Procese una amplia gama de ensayos de análisis de agua. Los kits de prueba colorimétrica y titrimétrica Macherey Nagel™ Visocolor™ Eco evitan las sustancias peligrosas siempre que sea posible.
Marca:  Macherey-Nagel™ 931041
Detalles adicionales : CAS : 10416-59-8 Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10008910
  • 53.50€ / 1 test
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Kits de ensayos colorimétricos y titrimétricos
  • Evita las sustancias peligrosas siempre que es posible
Especificaciones
Especificaciones
Para determinar el amoníaco en agua
0 · 1 · 3 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 70 · 90 · 120 mg/ NO3-
Método colorimétrico
30 ml de NO3-, 5 g de NO3-, cuchara de medición de 70 mm, 2 vasos medidores de rosca, comparador de portaobjetos, tabla de colores, jeringa de plástico de 5 ml, Instrucciones de uso
110 pruebas
Nitrato Visocolor Eco
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: zinc powder (stabilized)
Certificados
Ver productos accesorios