Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de análisis de agua Visocolor™
Procese una amplia gama de ensayos de análisis de agua. Los kits de prueba colorimétrica y titrimétrica Macherey Nagel™ Visocolor™ Eco evitan las sustancias peligrosas siempre que sea posible.
Marca:  Macherey-Nagel™ 935042
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10675391
  • 29.85€ / 1 ml
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Kits de ensayos colorimétricos y titrimétricos
  • Evita las sustancias peligrosas siempre que es posible
Especificaciones
Especificaciones
Para determinar la dureza total del agua
1 gota = 1 °d (corresponde a 18 mg/l CaCO3)
Valoración complexométrica
30 ml de reactivo químico especial
100 pruebas con una dureza media de 10 °d
Dureza de Visocolor Alpha (total)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • VISOCOLOR alpha total Hardness
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-propanol