Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Electronic Single Channel Pipette
Ideal ergonomic choice for those needing a comprehensive menu of automated liquid handling functions
Marca: VistaLab™ Technologies 1065-0125
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Boquilla desechable unidireccional
- El sistema propietario de liberación de energía descarta las puntas con solo pulsar un botón
- El émbolo contorneado activa electrónicamente la actividad de pipeteo
- El gancho ajustable se puede colocar fácilmente para un ajuste personalizado y reduce el esfuerzo de retención
- La forma bionatural proporciona al usuario la máxima estabilidad al pipetear con una presión de contacto mínima
- Controles de botón pulsador sencillos
- Las operaciones totalmente electrónicas maximizan la eficacia para todas las tareas, incluyendo la dispensación múltiple, el pipeteo, el pipeteo inverso, la mezcla, la dilución en serie y la dispensación secuencial automática.
- Se coloca de forma segura sobre encimeras
- Incluye cargador/fuente de alimentación
Especificaciones
0,8% a | |
VistaLab™ punta | |
Punta VistaLab™ | |
Derecha | |
Ovation™ | |
2 a 125 μL | |
Ergonómico | |
fuente de alimentación con adaptador, colgador de estante | |
5 | |
Garantía limitada de 2 años | |
8 in | |
Batería de iones de litio recargable, fuente de alimentación Ovation |
Iones de litio | |
Verde | |
Policarbonato ABS | |
1 | |
Pipeta | |
LCD | |
Punta VistaLab | |
0,5μL | |
1 Unidad | |
8 in | |
6 in |