Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteadores de volumen ajustable Ovation™
Naturalmente sigue los contornos de la palma
Marca: VistaLab™ Technologies 1057-0200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El gancho ajustable se puede colocar fácilmente para un ajuste personalizado para usuarios diestros o zurdos
- Liderazgo comprobado en la palma de su mano
- El ajuste de volumen se indica mediante una lectura LCD en el mango de la pipeta
- Mejora significativamente las posturas y reduce las fuerzas asociadas con el pipeteo
- Se pueden programar y recuperar cinco ajustes de volumen populares pulsando un solo botón
- El botón de liberación de energía almacena la energía capturada durante la adquisición de puntas y utiliza energía para empujar la punta con solo pulsar un botón
- El émbolo de ajuste de forma de baja fuerza permite al usuario controlar manualmente la velocidad de aspiración y dispensación con un esfuerzo mínimo
- La boquilla con filtro reemplazable evita la contaminación de la pipeta
- Se coloca de forma segura en el mostrador antes, durante y después del job—sin riesgo de contaminación
- Calibración en laboratorio ajustada con software interno
Especificaciones
±0,8% a 200 µl, ±0,8% a 100 µl, ±2,5% (a 20 µl) | |
Azul | |
Ergonómico | |
1 | |
No | |
Pipeta de volumen ajustable | |
LCD | |
Batería CR2, percha de soporte | |
1 unidad | |
9 in | |
3 pulg |
No autoclavable | |
Reusable | |
Policarbonato/ABS | |
Ovation™ | |
No estéril | |
De 20 to 200 μl | |
El gancho ajustable se puede colocar fácilmente para un ajuste personalizado para usuarios zurdos o diestros | |
0,2 μl | |
2 años de garantía limitada | |
7 pulg | |
Batería reemplazable CR2 |
Título del producto
VistaLab™ Technologies Pipeteadores de volumen ajustable Ovation™ > Volumen: 20-200 μl; azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido