Learn More
Acetato de vitamina E, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Vitamin E acetate is used as a fortifying agent and dietary supplement in food. It is used in dermatological products such as skin creams. It is an alternative to tocopherol and provides protection against the sun’s ultraviolet rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de vitamina E se utiliza como agente fortificante y suplemento dietético en los alimentos. Se utiliza en productos dermatológicos como cremas para la piel. Es una alternativa al tocoferol y proporciona protección contra los rayos ultravioletas del sol.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El acetato de vitamina E se utiliza como agente fortificante y suplemento dietético en los alimentos. Se utiliza en productos dermatológicos como cremas para la piel. Es una alternativa al tocoferol y proporciona protección contra los rayos ultravioletas del sol.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Vitamin E acetate |
Punto de fusión | -28°C |
Densidad | 0.96 |
Punto de ebullición | >300°C |
Temperatura de inflamación | 210°C (410°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Índice de refracción | 1.496 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 97512 |
Sensibilidad | Air and light sensitive |