Learn More
Thermo Scientific™ Juegos de control de calidad Vitek™ 2
Obtenga una recuperación más rápida, una viabilidad mejorada y posibilidades de utilización directa de la estriación a la placa con microorganismos de control de calidad fabricados con un exclusivo e inigualable proceso de conservación en gel.
Marca: Thermo Scientific™ R4652019
1333.96 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Garantice productos de alto rendimiento, resultados de pruebas clínicas reproducibles y una evaluación microbiológica coherente de los productos farmacéuticos y alimentos con organismos de control de calidad Thermo Scientific™ Culti-Loops™.Los juegos de control de calidad Thermo Scientific™ Vitek™ 2 incluyen un juego de organismos de control de calidad listos para su uso en el formato de Culti-Loops, que son asas bacteriológicas desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables y estabilizados en una matriz de gel única.
Confíe en los microorganismos de control de calidad de Thermo Scientific para obtener unos resultados de calidad en los que se puede confiar, respaldados por más de 30 años de experiencia en la fabricación y el empaquetado de microorganismos controlados.- Reduzca el tiempo y los costes innecesarios en recursos de laboratorio con un asa de inoculación de estriación directa que no requiere rehidratación.
- Obtenga una viabilidad y recuperación mejoradas con los microorganismos conservados en nuestro gel especializado.
- Consolide el tiempo dedicado a realizar pedidos y los gastos de envío poniéndose en las manos de un único proveedor que ofrece medios de cultivo y microorganismos para control de calidad excelentes.
- Logre una trazabilidad absoluta gracias a las cepas ATCC™ License Derivative.
- Consiga una documentación precisa y cómoda gracias a las etiquetas despegables y transferibles.
- Reduzca los riesgos de contaminación e infección gracias a una ausencia total de manipulación de microorganismos.
- Más de 600 microorganismos de control de calidad, incluidos prácticos juegos para los sistemas de identificación más utilizados
- Certificación ISO, conforme a cGMP (Buenas prácticas de elaboración actuales), registrado en la FDA
- Miembro del programa ATCC™ Licensed Derivative
Especificaciones
Streptococcus pneumoniae | |
De 2 °C a 8 °C | |
Culti-Loops | |
Control de calidad cualitativo |
Certificación ISO, conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, registrado en la FDA | |
Juego de control de calidad Vitek 2 AST-GP/7 | |
Juegos de organismos | |
5 asas/paquete |