Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho Viton
Código de producto. 11572583 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Grosor (métrico):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
5 metros
Código de producto. 11572583
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aptos para la transferencia de líquidos corrosivos, incluso a altas temperaturas
  • Excelente resistencia química, especialmente a combustibles agresivos, ácidos, aceites animales y vegetales, disolventes, alcoholes y agentes blanqueadores
  • Buena resistencia al ozono y a la radiación
  • Hay otros tamaños de malla disponibles bajo solicitud
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Material Viton
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 1,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos corrosivos, incluso a altas temperaturas