Learn More
Vitlab™ Frascos de lavado con boca estrecha VITsafe™ con impresión
Identifique medios de forma rápida y sencilla con estos frascos de lavado codificados por colores. Los frascos de lavado de boca estrecha VITsafe™ con impresión incluyen un chorro de pulverización preciso y una recirculación del medio optimizada mediante la punta de aspiración precisa y continua del tubo de pulverización.
Marca: Vitlab™ 1333869
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Descripción
- Frascos de LDPE (o PP para acetona y MEK), con tubo de pulverización de polipropileno
- El tapón de ventilación VENT-CAP elimina prácticamente las fugas y evita casi toda sobrepresión estática
- Codificado por colores para una fácil identificación visual de los medios
- Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
- Fórmula química, n.º de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
- Frases de riesgo (frases H), frases de seguridad (frases P), así como el código NFPA
Especificaciones
1000 ml | |
Tapón de rosca, tubo de pulverización | |
12/pack | |
Directiva (CE) n.º 1272/2008 (GHS) | |
Estrecha | |
Frasco lavador | |
92 mm |
Impresión: Etanol | |
LDPE | |
Rojo | |
Sí | |
221 mm | |
Polipropileno | |
Con ventilación |