Learn More
Sartorius Vivapore 10
Vivapore 10 solvent absorption concentrators are disposable ultrafilters for macromolecule concentration from up to 10 mL aqueous samples.
Marca:  Sartorius VP-S010P0008-3
Código de producto. 17938132
  • 234.00€ / paquete de 30
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Concentrate equipment-free
  • Fill and go
  • Tailored process monitoring
  • Maintained sample integrity
  • Sensitive molecule friendly
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Ultrafiltration
PES
10 mL
Solvent Absorption Concentrator
SAN
7.5 kDa
Non-sterile
10 mL