Learn More
Sartorius™ Vivapure™ Virus Purification Kits
The adenovirus purification kits are ready to use and contain all of the buffers and devices you need for quantitative yield virus purification in just a few hours.
Marca: Sartorius™ VS-AVPQ102
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tecnología de adsorber de membrana
- Purificación de virus rápida y segura
- Listos para su uso: los kits contienen todos los tampones y dispositivos que necesita
Especificaciones
Amonio cuaternario | |
2 x 100 mL | |
Hasta 1 x 1013 partículas de adenovirus tipo 5 de 500 ml de cultivo de celular. | |
20 mL |
2 unidades de filtro de jeringa Adenopack 100 con Sartobind™, membrana de intercambio iónico, todos los tampones y otros accesorios; sin enzima de digestión de ADN | |
2 horas | |
200 mL |