Learn More
Sartorius™ Vivapure™ Virus Purification Kits
The adenovirus purification kits are ready to use and contain all of the buffers and devices you need for quantitative yield virus purification in just a few hours.
Marca: Sartorius™ VS-AVPQ502
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tecnología de adsorber de membrana
- Purificación de virus rápida y segura
- Listos para su uso: los kits contienen todos los tampones y dispositivos que necesita
Especificaciones
Amonio cuaternario | |
500 mL | |
Hasta 3 x 1013 partículas de adenovirus tipo 5 de 500 ml de cultivo de celular | |
1 x 500 mL |
1 x unidad de filtro de jeringa Adenopack 500 con Sartobind™, membrana de intercambio iónico, que se debe utilizar mejor con una bomba de laboratorio, además de todos los tampones y otros accesorios; sin enzima de digestión de ADN | |
2 horas | |
De 10 a 25 placas (hasta 500 ml) | |
< 0,5 ml |