Learn More
Cytiva Concentradores de muestras Vivaspin™ 2
Utilícelos para concentración de muestras no desnaturalizadas en un solo paso en un único tubo para minimizar la manipulación de muestras y reducir la pérdida de estas. Los concentradores de muestras Cytiva Life Vivaspin™ 2 están pensados para los científicos que trabajan con volúmenes de muestras entre 100 μl y 20 ml, con una gama de valores de MWCO de RM de 3 000 a 100 000.
216.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PES |
---|---|
Área de filtración | 1,2 cm2 |
Cantidad | 25/paq. |
Volumen (métrico) | De 400 μl a 2 ml |
Longitud (métrico) | 126 mm |
Código de producto | Marca | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10023147
|
Cytiva
28-9322-48 |
30 kDa |
216.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10723837
|
Cytiva
28-9322-45 |
5 kDa |
216.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10259714
|
Cytiva
28-9322-57 |
50 kDa |
216.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10724027
|
Cytiva
28-9322-47 |
10 kDa |
216.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10157244
|
Cytiva
28-9322-40 |
3 kDa |
216.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10269714
|
Cytiva
28-9322-58 |
100 kDa |
216.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Se puede obtener una concentración de la muestra de hasta 30 veces con una recuperación de la molécula objetivo que normalmente supera el 95 %. La tecnología patentada de punto muerto garantiza que las muestras no se pueden concentrar hasta secarse y permite la recuperación directa de concentrados.
- Aceptan volúmenes de muestra de 100 μl a 20 ml, con un intervalo de valores de corte de peso molecular de Mrde 3000 a 100,000
- La membrana semipermeable de polietersulfona vertical que separa la cámara superior e inferior resiste la obstrucción y tolera un caudal elevado
- La centrifugación fuerza el paso del disolvente a través de la membrana para dejar la muestra concentrada en la cámara superior
- Intervalo de pH compatible: de 1 a 9
- Área de membrana activa: 1.2 cm2
- Vivaspin 2 ofrece un almacenamiento sencillo sin contacto mediante la centrifugación inversa del concentrado en el tapón de recuperación
Para una máxima recuperación, seleccione un MWCO al menos un 50 % más pequeño que el tamaño molecular de las especies de interés.
Especificaciones
PES | |
25/paq. | |
126 mm |
1,2 cm2 | |
De 400 μl a 2 ml | |
17 mm |