Learn More
Cytiva Concentradores de muestras Vivaspin™ 6
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Descripción
Se puede obtener una concentración de la muestra de hasta 30 veces con una recuperación de la molécula objetivo que normalmente supera el 95 %. La tecnología patentada de punto muerto garantiza que las muestras no se pueden concentrar hasta secarse y permite la recuperación directa de concentrados.
- Aceptan volúmenes de muestra de 100 μl a 20 ml, con un intervalo de valores de corte de peso molecular de Mr3000 a 100 000
- La membrana semipermeable de polietersulfona vertical que separa la cámara superior e inferior resiste la obstrucción y tolera un caudal elevado
- La centrifugación fuerza el paso del disolvente a través de la membrana para dejar la muestra concentrada en la cámara superior
- Intervalo de pH compatible: 1 a 9
- Área de membrana activa: 2,5cm2
Para una máxima recuperación, seleccione un MWCO al menos un 50 % más pequeño que el tamaño molecular de las especies de interés.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 100 kDa |
| Área de filtración | 2,5 cm2 |
| Cantidad | 25/paquete |
| Volumen (métrico) | 6 mL |
| Longitud (métrico) | 122 mm |
| Anchura (métrico) | 17 mm |