Learn More
Cytiva Concentradores de muestras Vivaspin™ 6
Código de producto. 10794217 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Código de producto. MWCO unitSize
10794217 30 kDa paquete de 25
10116914 5 kDa paquete de 25
10269574 10 kDa 25 PCS
10385021 10 kDa paquete de 25
10229624 100 kDa paquete de 25
10650561 3 kDa paquete de 25
10794407 50 kDa paquete de 25
7 options
Código de producto. 10794217
Marca: Cytiva 28932317
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelos para concentración de muestras no desnaturalizadas en un solo paso en un único tubo para minimizar la manipulación de muestras y reducir la pérdida de estas. Los concentradores de muestras Cytiva Life Vivaspin™ 6 están pensados para los científicos que trabajan con volúmenes de muestras entre 100 μl y 20 ml, con una gama de valores de MWCO de Mr de 3 000 a 100 000.
Se puede obtener una concentración de la muestra de hasta 30 veces con una recuperación de la molécula objetivo que normalmente supera el 95 %. La tecnología patentada de punto muerto garantiza que las muestras no se pueden concentrar hasta secarse y permite la recuperación directa de concentrados.
  • Aceptan volúmenes de muestra de 100 μl a 20 ml, con un intervalo de valores de corte de peso molecular de Mr3000 a 100 000
  • La membrana semipermeable de polietersulfona vertical que separa la cámara superior e inferior resiste la obstrucción y tolera un caudal elevado
  • La centrifugación fuerza el paso del disolvente a través de la membrana para dejar la muestra concentrada en la cámara superior
  • Intervalo de pH compatible: 1 a 9
  • Área de membrana activa: 2,5cm2
Para una máxima recuperación, seleccione un MWCO al menos un 50 % más pequeño que el tamaño molecular de las especies de interés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES
MWCO 30 kDa
Área de filtración 2,5 cm2
Cantidad 25/paquete
Volumen (métrico) 6 mL
Longitud (métrico) 122 mm
Anchura (métrico) 17 mm