Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos de ultrafiltración RC Vivaspin™ Turbo 15
Concentradores™ 15 centrífugos de ultrafiltración Vivaspin Turbo Cellulose regenerada (RC) para concentración de proteínas, ADN, nanopartículas y virus para volúmenes de muestra de 4-15 ml. Adquiera la concentración de muestra más rápida con las recuperaciones más altas para sus muestras de proteínas.
Marca: Sartorius VS15TR32
Descripción
Los™ concentradores centrífugos Vivaspin Turbo ofrecen la opción óptima para aplicaciones de concentración máxima o intercambio de tampones, con su amplia gama de MWCO y la exclusiva elección de membrana del mercado de membrana RC y PES.
Los concentradores Vivaspin™ Turbo 15 RC son los concentradores regenerados de celulosa con los caudales más altos del mercado debido a sus grandes membranas verticales gemelas y su perfil interno elegante, que minimizan la polarización de proteínas y la consiguiente incrustación de la membrana y garantizan velocidades de proceso máximas hasta el último 100 μl.
- Elección óptima de membrana única (PES y RC)
- Recuperación completa
- Concentraciones más rápidas
- Excelente resistencia química
- Fácil recogida de retenido
- Graduado y marcable
Especificaciones
Celulosa regenerada | |
Polipropileno | |
15 mL |
50,000 | |
48/Pk. | |
77 mm |