Learn More
Edmund Buhler Agitador multimatraz VKS 75 B
Control de agitador de gran tamaño y alta resistencia VKS 75 B control con carrera de 50 mm ideal para cargas altas de hasta 75 kg. (solo instalación en el suelo)
Marca:  Edmund Buhler 6112 000
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Código de producto. 10450073
  • 8575.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Control de agitador VKS 75 B de gran tamaño y alta resistencia con carrera de 50 mm
  • Pantalla digital y control programable 
  • Rango de velocidad de 30 – 200 rpm 
  • El control VKS B 75 es ideal para cargas altas de hasta 75 kg. (solo instalación en el suelo)
  • Dispositivo básico con pantalla digital y control programable
Especificaciones
Especificaciones
De 20 a 200 rpm (dependiendo de la carga)
Certificados
Ver productos accesorios