Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipeta con perilla VOLAC FORTUNA™ con certificado único
Beskrivelse
- Graduación en ámbar
- Con marca 1
- Conformidad aprobada
- Con certificado de lote
- Con certificado único
Tekniske data
Tekniske data
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 648 |
| Clase | AS |
| Material | Soda Lime Glass |
| Esterilidad | No estéril |
| Color de graduación | Ámbar |
| Tipo de graduación | Ring marks |
| Cantidad | 5 |
| Tolerancia | 0.008 mL |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?