Learn More
Poulten Graf™ Pipeta con perilla de vidrio sódico-cálcico de clase A USP Volac™ con certificado de obra
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Descripción
- Numeradas individualmente y que cumplen las precisiones de las normas USP/ISO/BS y DIN
- Graduación de tinción ámbar
- Calibrado para el suministro
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración/Cumple las precisiones de USP/ISO/BS y DIN |
| Clase | A |
| Material | Soda Lime Glass |
| Graduado | Sí |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Tolerancia | 0.006 ml |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Tipo | Bulb Pipet |