Learn More
Poulten Graf™ Pipeta con perilla de vidrio sódico-cálcico de clase A USP Volac™ con certificado de obra
Código de producto. p-8005229
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10131572 10 ml paquete de 5
10682513 25 ml paquete de 5
10650983 5 ml paquete de 5
10000422 2 ml 5 PCS
10692513 50 ml paquete de 5
5 options
Código de producto. 10131572
Marca: Poulten Graf™ US371/WAC/F/5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Marcadas individualmente con el tiempo de flujo de transferencia. Las pipetas con perilla de vidrio sódico-cálcico de clase A Poulten Graf™ Volac™ USP con certificado de obra garantizan volúmenes y tiempos de flujo dentro de los límites de clase A.
  • Numeradas individualmente y que cumplen las precisiones de las normas USP/ISO/BS y DIN
  • Graduación de tinción ámbar
  • Calibrado para el suministro
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración/Cumple las precisiones de USP/ISO/BS y DIN
Clase A
Material Soda Lime Glass
Graduado Sí
Cantidad 5/Paq.
Tolerancia 0.02 mL
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo Bulb Pipet