Learn More
Hirschmann™ Volumetric Pipets with Attached Syringe
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann™ Volumetric Pipets with Attached Syringe come with amber graduation.
Marca: Hirschmann™ 1410140
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Una marca
- Graduación de tinción ámbar
Especificaciones
± 0.01 mL | |
To Deliver | |
Soda Lime Glass | |
Sí | |
Permanent amber markings with silver diffusion color | |
± 0.01 mL | |
Jeringa de pipeta volumétrica |
Autoclavable | |
Class B | |
No estéril | |
Ámbar | |
1 Each | |
2 mL | |
Reusable |