Learn More
Hirschmann™ Volumetric Pipets with Attached Syringe
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann™ Volumetric Pipets with Attached Syringe come with amber graduation.
Marca:  Hirschmann™ 1410170
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10155480
  • 48.25€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Una marca
  • Graduación de tinción ámbar
Especificaciones
Especificaciones
± 0.03 mL
To Deliver
Soda Lime Glass
Sí
Permanent amber markings with silver diffusion color
± 0.03 mL
Jeringa de pipeta volumétrica
Autoclavable
Class B
No estéril
Ámbar
1 Each
25 mL
Reusable