Learn More
DWK Life Sciences Pipeta aforada, en vidrio cal-soda, clase AS, color de difusión en color marrón, con certificado de lote y certificación de conformidad
Las pipetas se utilizan para medir con precisión y transferir líquidos. Con pipetas aforadas sólo se puede transferir una cantidad de líquido definida.
Marca:  DWK Life Sciences 243380803
130.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15291939
  • 137.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las pipetas se utilizan para la medición y decantación precisas de líquidos. Solo ciertas cantidades pueden llenarse con pipetas de perilla. En el drenaje (Ex) se realiza el ajuste para la temperatura de referencia de +20 °C. Las tolerancias para el contenido de volumen de las pipetas calibrables corresponden a los límites de error de las normas alemanas de pesos y medidas, así como ISO y DIN. Las pipetas están hechas de vidrio sódico-cálcico y cumplen con la clase B. La escala está impresa en ámbar. Las pipetas con un número de lote y clase de precisión AS se suministran con un certificado de lote. Este certificado documenta el valor medio obtenido de la medición del lote en cuestión, la desviación estándar y el día de expedición. Los certificados de lote también se pueden consultar en línea. El número de lote está compuesto por cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18.01.
  • La calibración se basa en el volumen de vertido (Ex) a una temperatura de referencia de +20 °C.
  • El soplado permite mantener y dispensar diferentes cantidades de líquidos en porciones del mismo tamaño
  • Impresión ámbar cocida de alta resistencia
  • Las tolerancias de contenido de volumen se ajustan a la clase de precisión AS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Medición y decantación exacta de líquidos; medición volumétrica; recogida y entrega de una cantidad total definida
± 0,02 ml
10 ml
Vidrio sodocálcico
12/paq.
Rojo
450 mm