Learn More
IKA Agitador IKA vórtex 3
El agitador IKA vórtex 3 es apto para un funcionamiento de tiempo corto (función táctil), que se activa al pulsar el accesorio del agitador, o para un funcionamiento continuo.
Marca: IKA 0003340000
560.50 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Beschreibung
- Diseño compacto
- Amplia gama de velocidades, infinitamente ajustable
- Diferentes aplicaciones, 3 accesorios intercambiables y 7 insertos (por ejemplo, microtubos, placas de microtitulación, matraces Erlenmeyer 250 ml, etc.), (se solicitan por separado)
- Los accesorios se fijan de forma segura al aparato en cualquier posición
- La correa especial garantiza un manejo sencillo de los matraces Erlenmeyer/redondos
- Resistente carcasa de zinc presofundido de metal
- Funcionamiento de corto tiempo activado pulsando el accesorio (función táctil)
- Estable a altas velocidades gracias a los pies especiales (base de silicona con amortiguación de vibración ultra alta)
- Excéntrico con rodamientos de bolas
- Adecuado para funcionamiento continuo con bajo auto calentamiento gracias a. auto ventilación del motor
- Movimiento de agitación: Orbital
- Diámetro de órbita: 4 mm
- Rango de velocidad infinitamente ajustable: 500 - 2.500 rpm
Spezifikation
4 mm | |
200/240 V, 100/115 V | |
50/60 Hz | |
14,900 cm | |
13,6 cm | |
12,7 cm | |
4,5 kg | |
Continuo |
De 0 a 2500 rpm | |
60 W | |
5,8 in | |
5,35 pulg. | |
5 pulg. | |
9,9 lb | |
IP 21 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
IKA Agitador IKA vórtex 3 > Agitadores Vortex 3
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur