Learn More
Velp Scientifica™ Eje VS
El eje VS Velp Scientifica™ se puede combinar con una amplia selección de configuraciones de estátor y rotor de acuerdo con la aplicación específica para la que se vaya a utilizar.
Marca: Velp Scientifica™ A00000047
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se puede retirar y reconfigurar con una variedad de rotores y estátores.
- Intercambiable
- Manejo sencillo
- Resistentes y duraderas
Especificaciones
Eje | |
Homogeneizador OV5 | |
Eje VS | |
1 unidad |