Learn More
VSIG4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA542027
334.68 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Peptide sequence: VPGDVSLQLS TLEMDDRSHY TCEVTWQTPD GNQVVRDKIT ELRVQKLSVS Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 92%; Guinea Pig: 92%; Horse: 91%; Human: 100%; Mouse: 92%; Pig: 100%; Rabbit: 82%; Rat: 86%
VSIG4 Polyclonal antibody specifically detects VSIG4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
VSIG4 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
VSIG4 | |
A530061A11; BC025105; complement receptor of the immunoglobulin superfamily; CRIg; Ig superfamily protein; MGC137243 protein; protein Z39Ig; UNQ317/PRO362; V-set and immunoglobulin domain containing 4; V-set and immunoglobulin domain-containing protein 4; VSIG4; Z39IG | |
Rabbit | |
Protein A | |
RUO | |
11326 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Western Blot | |
1 mg/mL | |
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
Q9Y279 | |
VSIG4 | |
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human VSIG4 | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |