Learn More
Velp Scientifica™ Herramienta dispensadora VSS5CSR
Estator y rotor intercambiables que son flexibles, rápidos y fáciles de usar La herramienta dispensadora Velp Scientifica™ VSS5CSR es un instrumento apto para una amplia gama de usos que garantiza un rendimiento y una seguridad excelentes.
Marca: Velp Scientifica™ A00000046
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estator y rotor intercambiables que son flexibles, rápidos y fáciles de usar La herramienta dispensadora Velp Scientifica™ VSS5CSR es un instrumento apto para una amplia gama de usos que garantiza un rendimiento y una seguridad excelentes.
- Se puede montar en cuestión de segundos y sin el uso de herramientas.
- Consta de un rotor de alta velocidad con hojas afiladas alojadas dentro de un estátor estacionario con aberturas.
- Hace que el OV5 sea adecuado para las aplicaciones más diversas.
Especificaciones
Herramienta dispensadora | |
128L | |
Homogeneizador OV5 |
De 0,2 a 50 ml | |
Biotecnología, medicina | |
VSS5CSR |