Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0546110
Selective SLO3 potassium channel inhibitor
142.00€ - 480.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-[4-[[(4-Methoxyphenyl)thio]methyl]-1-piperidinyl]-2-[4-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]ethanone |
---|---|
CAS | 1421523-00-3 |
Objetivo | Non-selective/Other Potassium Channel Blockers |
Fórmula molecular | C24H31NO4S2 |
Pureza | 0.98 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18034272
|
Tocris Bioscience™
7956/50 |
50 mg |
480.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18015852
|
Tocris Bioscience™
7956/10 |
10 mg |
142.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
VU 0546110 is a selective inhibitor of the sperm-specific potassium channel SLO3 (IC50 = 64 μM). It shows 40-fold selectivity over SLO1. It completely blocks heterologous SLO3 currents and endogenous K+ currents. VU 0546110 inhibits sperm hyperpolarisation and prevents its hyperactivated mobility.Especificaciones
1-[4-[[(4-Methoxyphenyl)thio]methyl]-1-piperidinyl]-2-[4-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]ethanone | |
Non-selective/Other Potassium Channel Blockers | |
0.98 |
1421523-00-3 | |
C24H31NO4S2 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.