Learn More
VUF 8430 dihydrobromide, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
High affinity (pKi = 7.5), potent histamine H4 receptor full agonist (pEC50 = 7.3). Displays moderate affinity for H3 receptors (pKi = 6.0) and weak partial agonist activity at H2 receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | VUF 8430 dihydrobromide |
Cantidad | 10 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.05 |
Porcentaje de pureza | >98% |