Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vulcanus XD
Botas de soldador diseñadas específicamente para trabajar con metal a temperaturas extremas. La solapa sobre el pie no permite la entrada de chispas o fragmentos.
Marca: Emma Safety Footwear MM54086848
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela resistente al calor GripForce™ Duo
- Solapa de velcro sobre el pie
- Sanitized
Especificaciones
Vulcanus XD | |
Cuero | |
48 |