Learn More
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Violet/SYTOX™ AADvanced™ Apoptosis Kit, for flow cytometry
Kit de apoptosis Vybrant™ DyeCycle™ Violet/SYTOX™ AADvanced™, para citometría de flujo
Marca:  Molecular Probes™ A35135
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 10668185
  • 542.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit de apoptosis Vybrant™ DyeCycle™ Violet/SYTOX™ AADvanced™ se utiliza para la identificación de células apoptóticas. Este kit proporciona un ensayo rápido y cómodo basado en el análisis de fluorescencia del estado compactado de la cromatina nuclear en células apoptóticas. El kit contiene soluciones de la tinción violeta Vybrant™ DyeCycle™ que penetra en la célula (ex/em máx ∼ 370/440 nm), que se excita con láser violeta o UV, y SYTOX™ AADvanced™ (ex/em máx. ∼ 546/650 nm), que se excita con un láser de 488 nm. SYTOX™ AADvanced™ se utiliza para detectar cambios en la permeabilidad de la membrana plasmática, permitiendo así la identificación de células muertas. El patrón de tinción resultante del uso simultáneo de ambos colorantes en combinación hace posible distinguir las poblaciones de células normales, apoptóticas y muertas mediante citometría de flujo.
Vea una guía de selección para todos los ensayos de apoptosis para citometría de flujo.
Especificaciones
Especificaciones
Tubo
Contiene un vial de Vybrant™ DyeCycle™ Violet (50 μl, solución de 5 mm en agua); un vial de tinción SYTOX™ AADvanced™ (100 µg); y un vial de DMSO (200 μl).
Almacenamiento de 2 a 6 °C
SYTOX™ AADvanced™: 546⁄647, Vybrant™ DyeCycle™ Violet: 369⁄437
Temperatura ambiente
Fluorescente
Citómetro de flujo
Otras etiquetas o colorantes
Kit de apoptosis
405, 488
200
Vybrant™
Citometría de flujo
Tinción de células muertas Vybrant DyeCycle Violet, SYTOX AADvanced