Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ FLICA Caspase Apoptosis Assay Kits for flow cytometry
Código de producto. p-7238533
Change view
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
FAM, Hoechst 33342, yoduro de propidio
FAM, yoduro de propidio, Hoechst 33342
FMK, Hoechst 33342, yoduro de propidio
Descripción:
Kit de ensayo de caspasa-3 y -7 Vybrant FAM
Kit de ensayo de caspasa-8 Vybrant FAM
Kit de ensayo de policaspasas Vybrant FAM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Etiqueta o tinte Descripción unitSize
10003342 FMK, Hoechst 33342, yoduro de propidio Kit de ensayo de policaspasas Vybrant FAM cada uno
10003352 FAM, Hoechst 33342, yoduro de propidio Kit de ensayo de caspasa-3 y -7 Vybrant FAM cada uno
10144432 FAM, yoduro de propidio, Hoechst 33342 Kit de ensayo de caspasa-8 Vybrant FAM cada uno
3 options
Código de producto. 10003342
Marca: Invitrogen™ V35117
Detecte apoptosis mediante citometría de flujo con ensayos de caspasa Vybrant FLICA que detectan actividades de policaspasas y caspasas 3/7/8.
Detecte rápidamente la apoptosis mediada por caspasa mediante citometría de flujo con kits de ensayo de caspasa Vybrant FAM para policaspasas y caspasas 3 y 7. Los kits de ensayo de caspasa Vybrant FAM utilizan la metodología de inhibidor fluorescente de caspasas (FLICA) para detectar la actividad de la caspasa e informar sobre ella. Específicamente, estos kits de ensayo de caspasa contienen sustratos FLICA diseñados FAM-VAD-FMOK (para policaspasas), FAM-DEVD-FMOK (para caspasas 3/7) y FAM-LETD-FMOK (para caspasa 8). También incluyen tinciones Hoechst 33342 y de yoduro de propidio, lo que permite la evaluación simultánea de la permeabilidad de la membrana y el ciclo celular mediante citometría de flujo.
Los kits de ensayo de caspasa Vybrant FAM para citometría de flujo emplean un novedoso enfoque para la detección de caspasas activas: los kits aprovechan la metodología FLICA, que es una etiqueta de afinidad. Esta etiqueta de afinidad asocia una fracción de la fluorometilcetona (FMK), que puede reaccionar covalentemente con una cisteína, con una secuencia de aminoácidos específica de la caspasa. Se utilizan diferentes secuencias de reconocimiento de aminoácidos para detectar diferentes caspasas: ácido valina-alanina-aspártico (VAD) para las policaspasas (incluidas las caspasas-1, -3, -4, -5, -6, -7, -8 y -9), ácido aspártico-ácido glutámico-ácido valina-aspártico (DEVD) para caspasa-3/7 y leucina-ácido glutámico-treonina-ácido aspártico (LETD) para caspasa-8. Se incluye un grupo de carboxifluoresceína (FAM) como indicador.
Se considera que el reactivo FLICA interactúa con el centro de reacción enzimática de una caspasa activada a través de la secuencia de reconocimiento, y luego se acopla covalentemente a través de la fragmentación de la FMK. El inhibidor del FLICA es permeable en células y no citotóxico. Las moléculas FLICA no enlazadas se disipan fuera de la célula y se lavan; la señal fluorescente restante es una medida directa de la cantidad de caspasa activa que estaba presente en el momento en que se agregó el inhibidor. Los picos aproximados de excitación y emisión de los reactivos FLICA, yoduro de propidio y Hoechst 33342 son de 488 nm/⁄530 nm, 535 nm/⁄6617 nm y 350 nm/⁄461 nm, respectivamente. Los reactivos de detección incluidos en los kits de ensayo de policaspasas Vybrant FAM, ensayo de caspasas 3 y 7 y apoptosis de ensayo de caspasa 8 son 488⁄⁄530 FAM-VAD-FMK, 488/⁄530 FAM-DEVD-FMK y 488/⁄530 FAM-LETD-FMK, respectivamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de ensayo de policaspasas Vybrant FAM
Cantidad 25 assays
Formato Tubo
Contenido del kit 1 vial de reactivo de policaspasas FAM-VAD-FMK (reactivo FLICA), un vial Hoechst 33342, un vial de yoduro de propidio, un vial de DMSO, un frasco de solución fijadora de apoptosis y un frasco de tampón de lavado de apoptosis (solución 10X)
Tipo de producto Kit de ensayo de caspasa
Líneas láser del citómetro de flujo UV, 488
Excitación/emisión FAM-VAD-FMDK: 488/530
PI: 535/617
Hoechst 33342: 350/461
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Vybrant
Método de detección Fluorescencia
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Etiqueta o tinte FMK, Hoechst 33342, yoduro de propidio
Tipo de etiqueta Otras etiquetas o colorantes
Requisitos de almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vybrant FAM Poly Caspases Assay Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dimethyl sulfoxide