Learn More
Epredia™ Vytac™ Formalin Disposal System, Vytac
Safely dispose of both 10% buffered and unbuffered formalin, including zinc formalin, using the Epredia™ Vytac™ Formalin Disposal System.
124.00€ - 165.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10240389
|
Epredia™
5401 |
Vytac; 3,79 l |
124.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10492659
|
Epredia™
5405 |
Vytac; 18,9 l (5 gal) |
165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Disposal Solution:
- Breaks down formalin into inert components
- Neutralizes four parts formalin waste per one part Vytac
- When used as directed, neutralizes more than 99% of the waste formalin collected