Learn More
Uvex™ Waist Coat 7427-Graphite
78.92 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
Descripción
- Chaleco
- Material: 97 % poliéster, 3 % elastano, aprox. 300 g/m²
- El moderno y deportivo chaleco de softshell se caracteriza por su máxima transpirabilidad y resistencia al viento simultáneamente.
- Chaleco ideal para actividades intensas en entornos fríos.
- Material estirable en 4 direcciones para un ajuste óptimo y un bienestar permanente, los bolsillos en las costuras ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, parte posterior extendida para mayor seguridad en la zona de los riñones, ideal como segunda capa o como compensación de una chaqueta, apto para el lavado industrial
- Öko-Tex Standard 100
- Tamaños: 40/42 - 64/66
- Instrucciones de cuidado: (estado 19.09.2011) Lavable a 30 °C (lavado delicado), no apto para cloro, no planchar, no apto para limpieza en seco, secadora: I punto, apto para lavado industrial
Especificaciones
Tipo de tapón | Cremallera |
Color | Gris |
Tamaño | XXXXL |
Grosor (métrico) | 245 g/m² |