Descripción
- Unidades modulares montadas previamente conforme a las aplicaciones específicas
- Menor nivel de COT, junto con función de supervisión en tiempo real
- Eliminación eficaz de endotoxinas, ADNasa y ARNasa
- Gran flexibilidad
- Funcionamiento completamente sencillo
- Cumple y supera el estándar ASTM tipo 1, lo que garantiza la reproducibilidad de los resultados
- Aplicaciones: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, cromatografía iónica, análisis de COT, PCR, electroforesis, análisis de endotoxinas, inmunocitoquímica, agua pura para la preparación de medios de cultivo celular, agua pura para la producción de anticuerpos monoclonales, fotometría
- La membrana microporosa de 5000 de MWCO retiene macromoléculas y el agua se puede utilizar para aplicaciones de cultivo celular
Especificaciones
Especificaciones
| Conductividad | 100μ s/cm |
| Contenido bacteriano | <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) |
| Producción diaria | 100 L |
| Concentración de endotoxinas | <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge |
| Feedwater Connector | 3/8 in. |
| Monitorización del agua de suministro | No |
| Fuente del agua de suministro | Destilada, DI, RO, EDI |
| Caudal | 1,7/ l/min |
| Tipo de agua producto | Tipo 1 |
| Remote Dispenser | No |
| Mostrar más |