Learn More
Köttermann Armario montado en pared
Cree espacio de almacenamiento adicional en cualquier laboratorio con este armario montado en pared.
379.00€ - 439.00€
Especificaciones
Tipo de cabina | Armario montado en pared |
---|---|
Tipo de puerta | Con bisagras |
Acabado | Con revestimiento de epoxi |
Lado abisagrado | Sujetar con |
Mecanismo de bloqueo | Sí |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17332099
|
Köttermann
307-00053 |
366 x 600 x 480 mm |
379.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17342099
|
Köttermann
307-00058 |
366 x 600 x 630 mm |
403.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17352099
|
Köttermann
307-00063 |
366 x 600 x 780 mm |
439.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Espacio de almacenamiento discreto
- Dispone de puerta con cierre
- Fabricados con acero con revestimiento de epoxi duradero
Especificaciones
Armario montado en pared | |
Con revestimiento de epoxi | |
Sí | |
Ninguno | |
Blanco |
Con bisagras | |
Sujetar con | |
1 | |
1 | |
Acero |