missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WAPL/WAPAL Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 16370-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Transcriptional repressor which may play a role in development of the central nervous system (CNS).Especificaciones
| WAPL/WAPAL | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| WAPL | |
| FOE, Friend of EBNA2 protein, KIAA0261, WAPAL, WAPL | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 218914, 23063 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.3 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q65Z40, Q7Z5K2 | |
| Wapl | |
| WAPL; WAPAL Fusion Protein Ag9280 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido