Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para la manipulación de una gran variedad de crisoles y para proteger las manos contra la radiación del horno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 590 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Pinzas para horno |