Learn More
Tuttnauer Warming Cycle (95-103)
The Warming Cycle has a temperature range from 95°C to 104°C.
Marca: Tuttnauer ADD222-0446
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Warming Cycle (95°C to 104°C)
- The warming cycle has a temperature range from 95°C to 104°C.
Especificaciones
Software |
Título del producto
Tuttnauer Warming Cycle (95-103) > Warming Cycle (95°C to 104°C)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido