Learn More
Kartell™ Frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon Código de producto.: 10666133
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Kartell™ Frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon
Código de producto. 10666133
250 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Código de producto. 10666133
Marca: Kartell™ 0163704
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construido en polipropileno para una buena temperatura y resistencia química. El frasco de lavado graduado de boca ancha azul Kartell™ está diseñado para facilitar el llenado y el uso general en el laboratorio.
Construted of polypropylene for good temerature and chemical resistance. Kartell™ Blue Wide Mouth Graduated Wash Bottle is designed to aid in easy filling up and overall laboratory use.
  • Boca ancha para facilitar el llenado aséptico.
  • Codificadas con colores para facilitar la identificación
  • Graduados
  • Ingenioso tapón diseñado para evitar goteos involuntarios debido a la presión acumulada en el tarro
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Diámetro exterior del cuello (métrico) 38 mm
Material Plástico
Tamaño de rosca (métrico) GL45
Color del tapón Azul
Graduaciones 25 ml
Diámetro (métrico) 60 mm
Título del producto
Kartell™ Frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon >