Learn More
Frascos de lavado con activación manual
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Descripción
- El cabezal está montado en un frasco de polietileno adaptado para ajustarse a la mano
- Administra 1,4 ml por recorrido
Especificaciones
Altura (métrico) | 206 mm |
Tipo de producto | Frasco vaporizador con empuñadura tipo pistola |
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Incluye | Vaporizador |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Anchura (métrico) | 90mm |