Learn More
Haleco™ Bolsas para eliminación de residuos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 L |
| Color | Gris |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Multiuso |
| Material | LDPE |
| Grosor (métrico) | 50 μm |
| Longitud (métrico) | 950 mm |
| Anchura (métrico) | 820 mm |
| Peso (métrico) | 14,3 kg |
| Tipo de producto | Bolsas de basura |