Learn More
Gosselin™ Contenedor de residuos y objetos punzantes, tapón con bisagras blanco
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 ml
800 ml
1,1 L
1,8 L
4,5 L
7 L
Cantidad:
25/caja
42/caja
45/caja
60/caja
65/caja
70/caja
Conditionnement:
paquete de 25
paquete de 42
paquete de 45
paquete de 60
paquete de 65
paquete de 70
Description
- Estructura de polipropileno
- Adecuado para residuos y objetos punzantes
- Cumple la norma NFX 30-5111
- Tapón con bisagras
Spécification
Spécification
| Capacidad (métrico) | 600 ml |
| Certificaciones/conformidad | NFX 30-5111 |
| Tipo de tapón | Parte superior articulada |
| Color del tapón | Blanco |
| Color | Amarillo |
| Cantidad | 70/caja |
| Material | Polipropileno |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu