Learn More
DWK Life Sciences Vidrio de reloj, en vidrio cal-soda, borde fundido
La forma cóncava del vidrio de reloj permite trabajar con cantidades muy pequeñas (p. ej., en ensayos preliminares) además de cubrir las amplias aberturas de los materiales de vidrio para laboratorio.
Marca: DWK Life Sciences 233215209
51.70 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La multitud de pasos diferentes en el entorno de trabajo de laboratorio exige una multitud de vidrios de aplicación universal. Estos dispositivos de vidrio suelen tener una forma muy sencilla y se caracterizan por su versatilidad. Los vidrios de reloj, por ejemplo, son cóncavos y curvos. La pequeña cubeta creada de esta manera permite que se llenen con líquidos o sólidos.
- Reducción del riesgo de lesiones gracias al borde fundido
Especificaciones
No autoclavable | |
Pesaje; revestimiento; pretratamientos; secado de materiales; disponible en Boro 3.3 o vidrio sódico-cálcico | |
125 mm |
Vidrio sodocálcico | |
10/paq. |